Learn More
Methylzinkchlorid, 2-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 11955981
Marke: Thermo Scientific Acros 436080500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylzinc chloride
CAS 5158-46-3, 109-99-9
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Min. % 21.31, 75.32
CAS Max. % 24.68, 78.69
Physikalische Form Trübe Lösung
Menge 50 mL
Summenformel CH3ClZn
MDL-Nummer MFCD00192334
Flammpunkt −17°C
Synonym methylzinc chloride, chloro methyl zinc, methylzinc chloride solution, methylzinc chloride solution, 2.0 m in thf
InChI-Schlüssel NMLXKNNXODLJIN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH3-].Cl[Zn+]
IUPAC-Name Carbanid; Chlorzink(1+)
Molekulargewicht (g/mol) 115.87
PubChem CID 4152418
Formelmasse 115.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.90 to 2.20M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.033
Dichte 1.0330g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylzinc chloride, 2M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.