Learn More
Methylviolettlösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Solstice
Artikelnummer. 17244546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17244546 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17244546 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 310695L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 CHF
    1504.48 CHF / 5 Liter
    Sparen 195.52 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylviolettlösung
Schmelzpunkt -115 °C (Die physikalischen Daten sind die der Hauptkomponente)
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C (1013 hPa) (Die physikalischen Daten sind die der Hauptkomponente)
CAS 78-93-3, 64-17-5, 548-62-9
UN-Nummer UN1170
Menge 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylviolettlo
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: butanone, ethanol