Learn More
Methylharnstoff, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021360
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
598-50-5
C2H6N2O
74.08
MFCD00007950
XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
11719
CHEBI:44383
Methylharnstoff
CNC(=O)N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
598-50-5
C2H6N2O
74.08
MFCD00007950
XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
11719
CHEBI:44383
Methylharnstoff
CNC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylurea
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98.0°C to 102.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3NHCONH2
Menge 500 g
Beilstein 04, 64
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff