Learn More
Methyltriphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363126 25 g 25 Gramm
11343126 1 g 1 Gramm
11353126 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10995.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 791-29-7 | C19H18Si | 274.438 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 791-29-7
Summenformel C19H18Si
Molekulargewicht (g/mol) 274.438
MDL-Nummer MFCD00041325
InChI-Schlüssel GIGVICQLYWGMGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, methyltriphenyl, triphenylmethylsilane, methyl triphenyl silane, methyl-tri phenyl silane, methyltriphenylsilane
PubChem CID 522714
IUPAC-Name Methyl(triphenyl)silan
SMILES C[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltriphenylsilane
Schmelzpunkt 66°C to 68°C
Menge 25 g
Beilstein 2940360
Formelmasse 274.44
Reinheit (%) 97%