Learn More
Methyltriphenylphosphoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15413398 5 g 5 Gramm
15403398 1 g 1 Gramm
15423398 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15413398 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H56851.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 1031-15-8 | Molecular Formula: C19H18ClP | Molecular Weight: 312.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl-Triphenylphosphoniumchlorid wird in der synthetischen Chemie als Phasentransferkatalysator verwendet. Dient als Katalysator für die regio-kontrollierte Ringöffnungspolymerisation von substituierten Epoxiden. Wird zur Kontrolle der Korrosion von Eisen verwendet. Dient als Reaktionsmittel für intramolekulare Nitronzykloaddition. Wird darüber hinaus zur Hemmung des Neoplasmas durch antimitochondriale Wirkung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1031-15-8
Summenformel C19H18ClP
Molekulargewicht (g/mol) 312.78
MDL-Nummer MFCD00797851
InChI-Schlüssel QRPRIOOKPZSVFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium chloride, methyl triphenyl phosphonium chloride, phosphonium, methyltriphenyl-, chloride, methyltriphenylphosphanium chloride, methyltriphenylphosphoniumchloride, methyl triphenylphosphoniumchloride, methyl triphenylphosphonium chloride, methyl triphenyl phosphanium chloride
PubChem CID 9879809
IUPAC-Name methyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyltriphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 221°C (decomposition)
Strukturformel CH3P(C6H5)3Cl
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 312.78
Reinheit (%) 97%