Learn More
Methyltriphenylphosphoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492588 50 g 50 Gramm
11402598 250 g 250 Gramm
11482588 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15878.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1779-49-3 | C19H18BrP | 357.23 g/mol
Methyltriphenylphosphonium bromide is used for methylenation through the Wittig reaction. It is utilized in the synthesis of an enyne and 9-isopropenyl -phenanthrene by using sodium amide as reagent. It is a lipophilic molecule and used to deliver molecules to specific cell components. Further, it acts as an antineoplastic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyltriphenylphosphoniumbromid wird für die Methylenation durch die Wittig-Reaktion verwendet. Es wird bei der Synthese eines Enyne und 9-isopropenyl-phenanthrens unter Verwendung von Natriumamid als Reagenz verwendet. Es ist ein lipophiles Molekül, das zur Abgabe von Molekülen an bestimmte Zellkomponenten verwendet wird. Außerdem wirkt es als antineoplastisches Mittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1779-49-3
Summenformel C19H18BrP
Molekulargewicht (g/mol) 357.23
MDL-Nummer MFCD00011804
InChI-Schlüssel LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 74505
IUPAC-Name Methyl(Triphenyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 231°C to 234°C
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3599467
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 357.24
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl triphenylphosphonium bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl triphenylphosphonium bromide