Learn More
Methyltrioxorhenium(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047270
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11345005
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18478.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re- | 249.239 g/mol
Methyltrioxorhenium(VII) is used as a catalyst for various transformations such as olefin metathesis. It is associated with hydrogen peroxide and used as an oxidizing agent. It is used to prepare acid or ester from the corresponding terminalalkynes. It is a catalytic oxidant used with urea hydrogen peroxide to prepare nitrones. It reacts with 2-methylnaphthalene to get 2-methyl-1,4-naphthoquinone (Vitamin K3). Further, it catalyzes the reaction with aldehydes and diazoketones to get an alkene. In addition to this, it is used as an effective antioxidant under various conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyltrioxorhenium(VII) wird als Katalysator für verschiedene Transformationen wie Olefin-Metathese verwendet. Es ist mit Wasserstoffperoxid verbunden und wird als Oxidationsmittel verwendet Es wird verwendet, um Säure oder Ester aus den entsprechenden Terminalalkinen herzustellen. Es ist ein katalytisches Oxidationsmittel, das mit Harnstoff-Wasserstoffperoxid zur Herstellung von Nitronen verwendet wird. Es reagiert mit 2-Methylnaphthalin, unter Bildung von 2-Methyl-1,4-naphthochinon (Vitamin K3). Darüber hinaus katalysiert es die Reaktion von Aldehyden und Diazoketonen, um Alkene zu bilden. Desweiteren wird es unter verschiedenen Bedingungen als wirksames Antioxidans verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70197-13-6
Summenformel CH3O3Re-
Molekulargewicht (g/mol) 249.239
MDL-Nummer MFCD00192332
InChI-Schlüssel VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
PubChem CID 2734010
IUPAC-Name Carbanid; Trioxorhenium
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltrioxorhenium(VII)
Schmelzpunkt 110°C to 115°C
Menge 100 mg
Strukturformel CH3ReO3
UN-Nummer UN1479
Beilstein 3927932
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 249.24
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive