Learn More
Methyltrimethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 10351564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10351564 1 L Glasflasche 1 Liter
10296240 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10338520 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10472431 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10351564 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 250540010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1185-55-3 | C 4 H 12 O 3 Si | 136,22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-55-3
Summenformel C4H12O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 136.22
MDL-Nummer MFCD00008342
InChI-Schlüssel BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
IUPAC-Name Trmethoxy(methyl)silan
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltrimethoxysilane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 102°C
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.3695 to 1.3715
Menge 1 L
Beilstein 04, 4203
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 136.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke