Learn More
Methyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10338520
Marke: Thermo Scientific Acros 250540500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si | 136.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-55-3
Summenformel C4H12O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 136.22
MDL-Nummer MFCD00008342
InChI-Schlüssel BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
IUPAC-Name Trmethoxy(methyl)silan
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltrimethoxysilane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 102°C
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.3695 to 1.3715
Menge 50 mL
Beilstein 04, 4203
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 136.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyltrimethoxysilane