Learn More
Methyltri-n-Butylammoniumchlorid, Acliquat 175 (75 % wässr. Lsg.), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11324885 500 g 500 Gramm
11304885 10 g 10 Gramm
11314885 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18019.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56375-79-2 | C13H30ClN | 235.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56375-79-2
Summenformel C13H30ClN
Molekulargewicht (g/mol) 235.84
MDL-Nummer MFCD00011847
InChI-Schlüssel IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributylmethylammonium chloride, n,n-dibutyl-n-methylbutan-1-aminium chloride, methyltributylammonium chloride, methyl tributyl ammonium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride, unii-az0b34me3u, az0b34me3u, tributyl methyl azanium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride 1:1, acmc-20aker
PubChem CID 91822
IUPAC-Name Tributyl(methyl)azanium;chlorid
SMILES CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltri-n-butylammonium chloride
Namenshinweis Aliquat 175
Schmelzpunkt -33°C
Dichte 0.964
Siedepunkt 84°C to 85°C (101 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 6300212
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 235.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75% wässrige Lösung