Learn More
Alfa Aesar™ Methyltri-n-Butylammoniumbromid, 98 %
Artikelnummer. 11430298
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430298 10 g 10 Gramm
11440298 50 g 50 Gramm
11450298 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430298 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. B23828.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37026-88-3
Summenformel C13H30BrN
Molekulargewicht (g/mol) 280.29
MDL-Nummer MFCD00043201
InChI-Schlüssel FQUHTZCWXDFLBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylmethylammonium bromide, methyltri-n-butylammonium bromide, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, bromide, methyltributylammonium bromide, methyl tributyl ammonium bromide, tributyl methyl azanium bromide, acmc-20ajfa, ksc493m4d, tributylmethylammonium bro-mide
PubChem CID 10062191
IUPAC-Name 5-butylnonan-5-aminium bromide
SMILES [Br-].CCCCC([NH3+])(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltri-n-butylammonium bromide
Schmelzpunkt 120°C to 122°C
Menge 10 g
Beilstein 3704268
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 280.29
Reinheit (%) 98%