Learn More
Methylzinntrichlorid, TRC
Product Code. 30480129
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30480129 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30480129 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM331130500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Trichloromethylstannane
CAS 993-16-8
Summenformel C H3 Cl3 Sn
Menge 500 mg
Synonym Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin
InChI-Formel InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES C[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlor(methyl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 240.1
Formelmasse 239.8322