Learn More
Methyltin-Trichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080326
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
993-16-8
CH3Cl3Sn
240.095
MFCD00000514
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327
101940
Trichlor(methyl)stannan
C[Sn](Cl)(Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
993-16-8
CH3Cl3Sn
240.095
MFCD00000514
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327
101940
Trichlor(methyl)stannan
C[Sn](Cl)(Cl)Cl
A chemical used in the synthesis of metallasilesesquiloxanes. Also used in the preparation of organotin(IV) complexes showing antibacterial activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyltin trichloride
Schmelzpunkt 43°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Methanol.
Formelmasse 240.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin