Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylthymol Blau, Tetrasalz, wasserlöslich
Artikelnummer. 10080590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10080590 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10080590 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 106370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00 CHF
    141.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 15.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion 130 min. min. (at lambda max, in water)
Chemischer Name oder Material Methylthymol Blue, tetrasodium salt
CAS 1945-77-3
Summenformel C37H44N2Na4O13S
MDL-Nummer MFCD00148905
Beilstein 19, V,8, 619
Merck Index 15, 6202
Synonym 3,3'-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]thymolsulfonephthalein, sodium salt, MTB
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 460g/L (20°C).
InChI-Schlüssel LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
Infrarotspektrum Echt
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
IUPAC-Name 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure; Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 848.779
PubChem CID 131850582
Lambda max. 435 to 440nm (in water)
Formelmasse 844.76
Verlust bei Trocknung 10% max. (110°C, 1 hr)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun-rot bis grün
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver