Learn More
Methylthymol Blue-Natriumsalz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15653170 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15653170 5 g Glasflasche 5 Gramm
15643170 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15653170 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 310425G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Indikator für die Metalltitration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1945-77-3
Summenformel C37H44N2Na4O13S
Molekulargewicht (g/mol) 848.779
MDL-Nummer MFCD00148905
InChI-Schlüssel LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
IUPAC-Name 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure; Natrium
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylthymolblau-Natriumsalz
Strukturformel C37H40N2O13SNa4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 844.74 mol
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g