Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylthymolblau-Natriumsalz
Artikelnummer. 15468899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468899 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15468899 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L09381.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.89 CHF
    66.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 7.24 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylthymol Blaues Natriumsalz wird als thymol-haltiger organischer Farbstoff verwendet. Wird als Indikator für die Complexometrie verwendet. Wird zur Bestimmung von Sulfat in Regenwasser verwendet. Lässt sich mit Kieselgel kombinieren, um Trennverfahren zu unterstützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylthymol Blue sodium salt
CAS 1945-77-3
Summenformel C37H44N2Na4O13S
MDL-Nummer MFCD00148905
Synonym Methylthymol Blue, water soluble
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (460g/L) at 20°C.
InChI-Schlüssel LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
IUPAC-Name 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure; Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 848.779
PubChem CID 131850582
Formelmasse 844.76
Menge 5 g