Learn More
(Methylthio)acetic acid, +98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10095453 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10095453 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10095453 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methylthio)acetic acid
CAS 2444-37-3
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2190g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H6O2S
Strukturformel CH3SCH2CO2H
Brechungsindex 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00075444
Menge 25 mL
Synonym methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
InChI-Schlüssel HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSCC(=O)O
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 106.139
PubChem CID 75551
ChEBI CHEBI:47870
Formelmasse 106.14
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Liquid