Learn More
Methylsulfuric Acid Potassium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylsulfuric Acid Potassium Salt |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH4O4S.K/c1-5-6(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 149.9389 |