Learn More
Methylsulfonylacetonitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342086
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342086 10 g 10 Gramm
11352086 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03280.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2274-42-2 | C3H5NO2S | 119.138 g/mol
(Methylsulfonyl)acetonitrile was used in the synthesis of substituted δ-pyrone ring analogues, 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolines containing electron withdrawing groups at the 3-position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Methylsulfonyl)acetonitril wird bei der Synthese von substituierten δ-Pyronring-Analoga und 4,9-Dihydropyrrol[2,1-b]Chinazolinen verwendet, die elektronenentziehende Gruppen an der 3-Position enthalten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2274-42-2
Summenformel C3H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 119.138
MDL-Nummer MFCD00014743
InChI-Schlüssel FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonylacetonitrile, 2-methylsulfonyl acetonitrile, methylsulfonyl acetonitrile, methanesulfonylacetonitrile, mesylacetonitrile, 2-methanesulfonylacetonitrile, cyanomethylsulfonylmethane, methanesulphonylacetonitrile, acetonitrile, methylsulfonyl, cyanomethyl methyl sulphone
PubChem CID 75283
ChEBI CHEBI:32444
IUPAC-Name 2-Methylsulfonylacetonitril
SMILES CS(=O)(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylsulfonylacetonitrile
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Menge 10 g
Beilstein 969929
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 119.14
Reinheit (%) ≥98%