missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylsuccinic Acid, TRC

Artikelnummer. 17951225
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17951225 50 g 50 Gramm
17912405 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17951225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32904550G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 498-21-5
Summenformel C5 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
Synonym 2-Methylbutanedioic acid
IUPAC-Name 2-methylbutanedioic acid
SMILES CC(CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methylsuccinic acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Formelmasse 132.0423
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.