Learn More
Methylsuccinic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylsuccinic acid |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| Formelmasse | 132.0423 |