Learn More
Methylbernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methylsuccinic acid is used as a flux material and an important dyestuff intermediate. It is also used as an intermediate in medicine and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methylsuccinsäure wird als Flussmittel verwendet und ist ein wichtiges Intermediat in der Farbstoffsynthese. Es wird auch als Intermediat in Medizin und Pharmazie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylsuccinic acid |
| Schmelzpunkt | 110°C to 115°C |
| Strukturformel | HO2CCH2CH(CH3)CO2H |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1722946 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 132.11 |
| Reinheit (%) | 99% |