Learn More
Methylbernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407468
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407468 25 g 25 Gramm
15417468 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60967.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 498-21-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Methylsuccinic acid is used as a flux material and an important dyestuff intermediate. It is also used as an intermediate in medicine and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylsuccinsäure wird als Flussmittel verwendet und ist ein wichtiges Intermediat in der Farbstoffsynthese. Es wird auch als Intermediat in Medizin und Pharmazie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-21-5
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.115
MDL-Nummer MFCD00002659
InChI-Schlüssel WXUAQHNMJWJLTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsuccinic acid, methylsuccinic acid, pyrotartaric acid, butanedioic acid, methyl, methyl succinic acid, 1,2-propanedicarboxylic acid, succinic acid, methyl, 2-methyl-butanedioic acid, butanedioic acid, 2-methyl, ccris 6068
PubChem CID 10349
IUPAC-Name 2-Methylbutandisäure
SMILES CC(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylsuccinic acid
Schmelzpunkt 110°C to 115°C
Strukturformel HO2CCH2CH(CH3)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 1722946
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 132.11
Reinheit (%) 99%