Learn More
Methylpropyldichlorosilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11995911 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11995911 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432880250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylpropyldichlorosilane
CAS 4518-94-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 125.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H10Cl2Si
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.03
Synonym methylpropyldichlorosilane, silane, dichloromethylpropyl, dichloromethylpropylsilane, n-propylmethyldichlorosilane, dichloro methyl propylsilane, dichloromethylpropyl-silan, n-propyl methyl dichlorosilane, dichloro methyl propyl silane, dichloro methyl propylsilane gc
InChI-Schlüssel GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](C)(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor-methyl-propylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 157.12
PubChem CID 78275
Formelmasse 157.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylpropyldichlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke