Learn More
Methylquecksilber(II)-chlorid, Standardlösung in H2O, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407641
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 11377758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033553.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 115-09-3 | CH3ClHg | 251.077 g/mol
Methylmercury(II) chloride is used as a precursor for the preparation of methyl mercury acetate. It is used as a specific reagent (electron stain) for sulfhydryl groups in biological materials like protein as well as demonstration in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-09-3
Summenformel CH3ClHg
Molekulargewicht (g/mol) 251.077
MDL-Nummer MFCD00013592
InChI-Schlüssel BABMCXWQNSQAOC-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmercury chloride, methylmercuric chloride, caspan, mercury, chloromethyl, methyl mercuric chloride, mercury methyl chloride, chloro methyl mercury, methyl meruric chloride, monomethyl mercury chloride, methylmercury monochloride
PubChem CID 409301
ChEBI CHEBI:28216
IUPAC-Name Chlor(methyl)quecksilber
SMILES C[Hg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmercury(II) chloride
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 mL
Beilstein 3600218
Löslichkeitsinformationen Miscible with lipid.
Formelmasse 251.08
Aussehen Durchsichtig