Learn More
Methylmalonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605372 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10605372
Marke: Thermo Scientific Acros 127090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 516-05-2 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-05-2
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
MDL-Nummer MFCD00002656
InChI-Schlüssel ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylmalonic acid, 2-methylmalonic acid, isosuccinic acid, methylmalonate, propanedioic acid, methyl, 1,1-ethanedicarboxylic acid, malonic acid, methyl, methyl malonic acid, methylpropanedioic acid, unii-8ll8s712j7
PubChem CID 487
ChEBI CHEBI:30860
IUPAC-Name 2-Methylpropandioeure
SMILES CC(C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmalonic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 129.0°C to 136.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.4500g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH(CH3)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 02, IV, 1932
Relative Dichte 1.45
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in ether and ethyl acetate,slightly soluble in benzene and trifluoroacetic,acid
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylmalonic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.