Learn More
Methylmagnesiumchlorid, 3 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346049
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mol
11 mol
Packungsgröße:
0.25 Mol
1 Mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11346049 11 mol 1 Mol
11336049 0.25 mol 0.25 Mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346049 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042101.JU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 676-58-4 | CH3ClMg | 74.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 676-58-4
Summenformel CH3ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 74.79
MDL-Nummer MFCD00000468
InChI-Schlüssel RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@
PubChem CID 12670
IUPAC-Name Magnesium;Carbanid;Chlorid
SMILES C[Mg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmagnesium chloride
Farbe Braun bis Grün
Physikalische Form Flüssig
Menge 11 mol
Strukturformel CH3MgCl
UN-Nummer UN3399
Beilstein 3587199
Flammpunkt -17° (1°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether and tetrahydrofuran.
Formelmasse 74.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in THF
Geruch Ether-like
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 1.013g/mL