Learn More
Methylmagnesium-Bromid, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2799221
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
75-16-1, 109-99-9
CH3BrMg
119.24
MFCD00000041
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
6349
bromo(methyl)magnesium
C[Mg]Br
75-16-1, 109-99-9
CH3BrMg
119.24
MFCD00000041
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
6349
bromo(methyl)magnesium
C[Mg]Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylmagnesium bromide
Farbe Braun-Grau bis Braun-Violett
Namenshinweis 1M Solution in THF
Strukturformel CH3MgBr
Konzentration 0.95 to 1.20M
Dichte 1.0000g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction.
Formelmasse 119.24
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1
Menge 100 mL
Flammpunkt −21°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.