Learn More
Methyllithium, 3%ige Lösung in 2-MetHF/Cumol, AcroSeal™, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11996151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11996151 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
11916161 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11996151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445841000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-54-4 , 98-82-8 , 96-47-9
Summenformel CH3Li
Molekulargewicht (g/mol) 21.98
MDL-Nummer MFCD00008253
InChI-Schlüssel DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
PubChem CID 2724049
IUPAC-Name methyllithium
SMILES [Li]C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyllithium
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Strukturformel CH3Li
Flammpunkt −11°C
Formelmasse 21.96
Reinheit (%) 2.7 to 3.4% (as MeLi) (Total base)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.867
Dichte 0.8670g/mL