missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-Methylhydrozimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3212360
42.40 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1009-67-2
C10H12O2
164.20
MFCD00192301
MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYNA-N
2-benzylpropionic acid, alpha-methylhydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenylpropionic acid, 2-benzylpropanoic acid, 2-methyl-3-phenyl-propionic acid, acmc-20ao3h, alpha-methylhydrocinnamicacid, alpha-methyl-hydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, #
99862
2-methyl-3-phenylpropanoic acid
CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1009-67-2
C10H12O2
164.20
MFCD00192301
MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYNA-N
2-benzylpropionic acid, alpha-methylhydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenylpropionic acid, 2-benzylpropanoic acid, 2-methyl-3-phenyl-propionic acid, acmc-20ao3h, alpha-methylhydrocinnamicacid, alpha-methyl-hydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, #
99862
2-methyl-3-phenylpropanoic acid
CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material α-Methylhydrocinnamic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 167°C to 168°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(CH3)CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'