Learn More
Methylhydrazinsulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388235
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388235 25 g 25 Gramm
11378235 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388235 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10122.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 302-15-8 | CH8N2O4S | 144.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-15-8
Summenformel CH8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 144.15
MDL-Nummer MFCD00035423
InChI-Schlüssel KJDJPXUIZYHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylhydrazine sulfate, methylhydrazine; sulfuric acid, methyl hydrazine sulfate, methyl hydrazine sulphate, hydrazine, methyl-, sulfate, methyl hydrazine; sulfuric acid, ch6n2.h2o4s, methylhydrazine sulphate, dsstox_cid_875, n-methyl hydrazine sulfate
PubChem CID 165286
IUPAC-Name Methylhydrazin; Schwefelsäure
SMILES CN[NH3+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylhydrazine sulfate
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3693575
Merck Index 14,6086
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylhydrazine sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylhydrazine sulfate