Learn More
Methylgermaniumtrichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384168 2 g 2 Gramm
11394168 0.5 g 0.50 Gramm
11304178 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041449.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 993-10-2 | CH9Cl3Ge | 200.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylgermanium-Trichlorid wird als Vorläufer für die Synthese von fünffach koordinierten spirozyklischen anionischen Methylgermanaten durch Reaktion mit Katechol verwendet. Es ist auch an der photochemischen Adsorption von Organo-Germanium auf einer Oberfläche mit atomar flachem Silikon und Wasserstoff-Terminus mithilfe von Xenon-Excimer-Licht beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und reagiert heftig mit Wasser. Bei Kontakt mit Wasser findet auch eine Hydrolyse statt. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 993-10-2
Summenformel CH9Cl3Ge
Molekulargewicht (g/mol) 200.06
MDL-Nummer MFCD00013585
InChI-Schlüssel NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
PubChem CID 70436
IUPAC-Name Trichlor(methyl)german
SMILES Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylgermanium trichloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.706 g/mL
Siedepunkt 111°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Chlorine-like
Strukturformel CH3GeCl3
Brechungsindex 1.4685
Menge 2 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 193.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.