Learn More
Methylthioglycolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758487
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
2365-48-2
C3H6O2S
106.14
MFCD00004873
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
16907
Methyl-2-sulfanylacetat
COC(=O)CS
2365-48-2
C3H6O2S
106.14
MFCD00004873
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
16907
Methyl-2-sulfanylacetat
COC(=O)CS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Thioglycolate
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1870g/mL
Siedepunkt 156°C to 159°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4640 to 1.467
Menge 100 g
Relative Dichte 1.187
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/l water (20°C)
Formelmasse 106.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl thioglycolate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.