missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Methylephedrine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17971895
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17971895 10 mg 10 Milligramm
17923935 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17971895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM85050010MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 38455-90-2
Summenformel C11H17NOClH
Molekulargewicht (g/mol) 215.7
Synonym (αR)-α-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1), [R-(R*,S*)]-α-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol hydrochloride, (-)-Methylephedrine hydrochloride, L-erythro-Methylephedrine hydrochloride, Methy F, N-Methylephedrine hydrochloride, NSC 42289, L-N-Methylephedrine hydrochloride
IUPAC-Name (1R,2S)-2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (-)-Methylephedrine hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11,13H,1-3H3;1H/t9-,11-;/m0./s1
Formelmasse 215.7197
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.