Learn More
(-)-Methylephedrine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 17923935
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17923935 1 mg 1 Milligramm
17971895 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17923935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM8505001MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38455-90-2
Summenformel C11H17NOClH
Molekulargewicht (g/mol) 215.7
Synonym (αR)-α-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1), [R-(R*,S*)]-α-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol hydrochloride, (-)-Methylephedrine hydrochloride, L-erythro-Methylephedrine hydrochloride, Methy F, N-Methylephedrine hydrochloride, NSC 42289, L-N-Methylephedrine hydrochloride
IUPAC-Name (1R,2S)-2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Methylephedrine hydrochloride
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11,13H,1-3H3;1H/t9-,11-;/m0./s1
Formelmasse 215.7197