missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylendiamin-Dihydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30473096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473096 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30473096 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM260227500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57166-92-4
Summenformel C H6 N2 . 2[H Cl]
Molekulargewicht (g/mol) 118.99
Synonym Methylenediamine Bishydrochloride, Diaminomethane Dihydrochloride
IUPAC-Name Methanediamin; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.NCN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methylenediamine Dihydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH6N2.2ClH/c2-1-3;;/h1-3H2;2*1H
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.