Learn More
Methylenbis(Thioessigsäure), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413677 25 g 25 Gramm
11403677 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18154.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2068-24-8
Summenformel C5H8O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 196.235
MDL-Nummer MFCD00021766
InChI-Schlüssel CZEVAMMETWVBOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenedithiodiacetic acid, methylenebisthioglycolic acid, acetic acid, 2,2'-methylenebis thio bis, acetic acid, methylenedithio di, 2,2'-methylenebis thio diacetic acid, methylenebis-thioglycollic acid, 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetic acid, 2-carboxymethyl thio methyl thio acetic acid, carboxymethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetic acid
PubChem CID 74949
IUPAC-Name 2-(Carboxymethylsulfanylmethylsulfanyl)essigsäure
SMILES C(C(=O)O)SCSCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylenebis(thioacetic acid)
Schmelzpunkt 127°C to 129°C
Menge 25 g
Formelmasse 196.24
Reinheit (%) ≥97%