missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylen-Violett 3RAX (~90 %), TRC

Artikelnummer. 30474977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474977 500 mg 500 Milligramm
30466293 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30474977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM236755500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4569-86-2
Summenformel C22H23N4 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 378.9
Synonym 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium Chloride, C.I. 50206, Diethylsafranin, 3-Amino-7-diethylamino-5-phenylphenazinium Chloride
IUPAC-Name 3-Amino-7-(Diethylamino)-5-Phenylphenazin-5-Iumchlorid
SMILES CCN(C1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC(N)=CC=C4N=C2C=C1)CC.[Cl-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methylene Violet 3RAX
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
Formelmasse 378.16
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.