Learn More
Methylenchlorid, niedriger Wassergehalt, BakerDRY™, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15588564 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15588564
Marke: Avantor J.T.Baker 929512
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Speziell für die Verwendung in der Synthese von metallorganischen Verbindungen und Oligonukleotiden
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylenchlorid
Namenshinweis geringes Wasser
Menge 1 l
Verpackung Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum
Relative Dichte 1 l = 1.32 kg
Formelmasse 84.93
Güte BakerDRY
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.