Learn More
Methylenchlorid, AR™, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15538744
Change view
Click to view available options
:
2,5 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15538744 2,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15538744 Lieferant Macron Fine Chemicals Lieferanten-Nr. 677925
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Laborreagenzien
Spezifikation
CAS 75-09-2
Menge 2.5 L
Summenformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000881
UN-Nummer 1593
Synonym Dichloromethane
Siedepunkt 39.8°C (1013 hPa)
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.