Learn More
Methylene blue, trihydrate, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446451 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
11446451 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11446451 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219399880
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Specifications
Chemischer Name oder Material Methylene blue, trihydrate
CAS 61-73-4
Summenformel C16H18ClN3S
Synonym Methylthionine chloride, C.I. 53015
InChI-Schlüssel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC-Name [7-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formelmasse 373.9
Güte Molekularbiologie
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methylene Blue Trihydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: methylene blue