Learn More
Methylenblau, Redox-Indikator, Feststoff, C.I.52015, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
25 Gramm
Specifica
Specifica
Schmelzpunkt | 100°C |
Formelmasse | 373.89g/mol |
Verpackung | Glasgefäß |
Farbe | Grün |
pH | 3 to 4.5 |
Menge | 10 g |
Physikalische Form | Fest |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methylene Blue trihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Methylene blue trihydrate, Methylene blue
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Methylenblau, Redox-Indikator, Feststoff, C.I.52015, Fisher Chemical >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto