Learn More
Methylenblau-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30136989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136989 5 g 5 Gramm
30138008 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136989 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2273455G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122965-43-9
Summenformel C16 H18 Cl N3 S x H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 319.85
Synonym Methylene blue hydrate, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride Hydrate;
IUPAC-Name 3-N,3-N,7-N,7-N-tetramethylphenothiazin-5-ium-3,7-Diamin; Chlorid; Hydrate
SMILES O.[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylthioninium chloride hydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Formelmasse 319.85