Learn More
Methylenblau, biologische Färbemittel, C.I.52015, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10539000 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10539000 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10539000 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/P206/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
25g, Glasbehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 190°C
CAS 61-73-4
Summenformel C16H18ClN3S
MDL-Nummer 12111
InChI-Schlüssel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC-Name [7-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formelmasse 319.85g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Grün
pH 3 to 4.5
Menge 25 g
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /