Learn More
Methyl-cyclopropancarboxylat, 98%, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 126715000
Additional Details : CAS : 2868-37-3 Gewicht : 0.55000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 500g |
---|
Chemische Identifikatoren
2868-37-3 | |
100.12 | |
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N | |
76122 | |
COC(=O)C1CC1 |
C5H8O2 | |
MFCD00001280 | |
methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate | |
Methyl-cyclopropancarboxylat |
Spezifikation
Methyl cyclopropanecarboxylate | |
17°C | |
Glasflasche | |
0.98 | |
Farblos | |
2868-37-3 | |
C5H8O2 | |
MFCD00001280 | |
methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate | |
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl-cyclopropancarboxylat | |
76122 | |
Flüssig |
0.9800g/mL | |
Authentic | |
1.4170 to 1.4190 | |
119.0°C (764.0 mmHg) | |
500g | |
98% | |
C3H5CO2CH3 | |
09, I, 3 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols | |
COC(=O)C1CC1 | |
100.12 | |
100.12 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl cyclopropanecarboxylate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.