Learn More
Methylchloracetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10036043
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
96-34-4
C3H5ClO2
108.52
MFCD00000931
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
7295
Methyl-2-Chloracetat
COC(=O)CCl
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
96-34-4
C3H5ClO2
108.52
MFCD00000931
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
7295
Methyl-2-Chloracetat
COC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl chloroacetate
Schmelzpunkt -33.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 130.0°C to 132.0°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststofftrommel
Strukturformel ClCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4210 to 1.4230
Menge 10 L
Beilstein 02,197
Merck Index 15,6113
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,,toluene,acetone,heptane,hexane,cyclohexane,,xylene and ether
Viskosität 1.23 mPa.s (20°C)
Formelmasse 108.52
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig