Learn More
Methyl6-methylnicotin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Catalog Number 10351760
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
5470-70-2
C8H9NO2
151.16
MFCD00006340
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
231548
Methyl 6-Methylpyridin-3-Carboxylat
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
5470-70-2
C8H9NO2
151.16
MFCD00006340
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
231548
Methyl 6-Methylpyridin-3-Carboxylat
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 6-methylnicotinate
Schmelzpunkt 31.0°C to 37.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 108.0°C to 110.0°C (22.5 mmHg)
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 2 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 6-methylnicotinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.