Learn More
Methyl 6-(1-pyrrolidinyl)nicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10337074 5 g 5 Gramm
10055262 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337074 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07009DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 210963-94-3
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.245
MDL-Nummer MFCD05664433
InChI-Schlüssel OWOKTZZFJFFUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-pyrrolidinonicotinate, methyl 6-1-pyrrolidinyl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1cher, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinoate, methyl 6-pyrrolidin-1-ylnicotinate, methyl 6-pyrrolidinylpyridine-3-carboxylate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate;ethyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2794748
IUPAC-Name Methyl-6-pyrrolidin-1-ylpyridin-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N2CCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%