Learn More
Methyl4-(trifluoromethyl)nicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10407632
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
175204-82-7
C8H6F3NO2
205.136
MFCD00101568
RFUABQNZKSSKRX-UHFFFAOYSA-N
2775680
Methyl-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylat
COC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
175204-82-7
C8H6F3NO2
205.136
MFCD00101568
RFUABQNZKSSKRX-UHFFFAOYSA-N
2775680
Methyl-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylat
COC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym methyl 4-trifluoromethyl nicotinate, methyl 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl4-trifluoromethyl nicotinate, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid methyl ester, pubchem23562, methyl 4-trifluoromethylnicotinate, methyl 4-trifluormethylpyridine-3-carboxylate, methyl 4-trifluoromethylpyridin-3-ylcarboxylate
Formelmasse 205.13
Reinheit (%) 97%