Learn More
Methyl 4-(Brommethyl)benzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758350
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2417-72-3
C9H9BrO2
229.07
MFCD00032453
NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
256687
Methyl 4-(brommethyl)benzoat
COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2417-72-3
C9H9BrO2
229.07
MFCD00032453
NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
256687
Methyl 4-(brommethyl)benzoat
COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
Schmelzpunkt 53.0°C to 58.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 130.0°C to 135.0°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2C6H4CO2CH3
Menge 5 g
Synonym methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen